Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-XLBMS
Code produit. 11541134 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15m
15 m
20 m
30m
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,18 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,18 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1.50µm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11541134
Marque: Thermo Scientific™ 260790350
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS présentent une colonne à faible polarité et à faible bleeding, adaptée à une grande variété d’applications.
Choisissez ces colonnes qui offrent une colonne à faible polarité et à faible bleeding adaptée à un large éventail d’applications.
  • Phase stationnaire exclusive
  • Sélectivité unique
  • Similaires aux DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
Recommandé dans les cas suivants :
  • Pesticides
  • Congénères de PCB
  • HAP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Température max. 340/360°C
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-XLBMS
À utiliser avec (application) GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour les congénères PCB, GC/MS pour PAH, GC/MS pour les mélanges d’Aroclor
Épaisseur du film 0,1 μm
Longueur (métrique) 15 m
Polarité Faiblement polaire
Description 15 m x 0,25 mm x 0,1 µm