Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TracePLOT TG-BOND Q+
Code produit. 10340825 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
30 m
Diamètre (métrique):
0,32 mm
0,53 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10340825
Marque: Thermo Scientific™ 260056000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Séparez l’éthane, l’éthylène et l’acétylène de manière cohérente avec la colonne PLOT à polarité intermédiaire, essentiellement sans libération de particules.
Pour des séparations homogènes et reproductibles de l’éthane, de l’éthylène et de l’acétylène, les colonnes GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q+ offrent des performances élevées et une stabilité inégalée. Les colonnes utilisent une phase d’homopolymère divinylbenzène poreux à polarité intermédiaire, et les particules sont incorporées dans les parois de la tubulure pour ne libérer pratiquement aucune particule, ce qui permet d’éviter d’endommager les systèmes de détection.
Applications :
  • Séparation de l’éthane, de l’éthylène et de l’acétylène à la ligne de base
Semblable à :
  • GS-Q
  • Rt™-QS-BOND
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. Jusqu’à 250°C
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Phase stationnaire TracePLOT™ TG-BOND Q+
À utiliser avec (application) GC pour la séparation de l’éthane, de l’éthylène et de l’acétylène à la ligne de base
Épaisseur du film 10 μm
Longueur (métrique) 15 m
Polarité Mi-polaire