Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TracePLOT TG-BOND S
Code produit. 10299274 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
15 m
30 m
Diamètre (métrique):
0,32 mm
0,53 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10299274
Marque: Thermo Scientific™ 260066030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Colonne PLOT à polarité moyenne sans libération de particules pour une analyse uniforme et reproductible des composés apolaires et polaires.
Pour une analyse homogène et reproductible des composés polaires et apolaires, les colonnes GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S offrent des performances élevées et une stabilité inégalée. Les colonnes utilisent une phase solide de divinylbenzène 4-vinylpyridine à polarité intermédiaire et les particules sont incorporées dans la tubulure pour ne libérer pratiquement aucune particule, ce qui permet d’éviter d’endommager les systèmes de détection.
Applications :
  • Composés apolaires et polaires
Semblable à :
  • CP-PoraPLOT S
  • Supel-G45
  • Rt™-S-BOND
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. Jusqu’à 200°C
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Phase stationnaire TracePLOT™ TG-BOND S
À utiliser avec (application) GC pour les composés non polaires et mi-polaires
Épaisseur du film 10 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Mi-polaire