Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TracePLOT TG-BOND U
Code produit. 10688715 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
15 m
30 m
Diamètre (métrique):
0,32 mm
0,53 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10688715
Marque: Thermo Scientific™ 260076030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une analyse uniforme et reproductible des composés apolaires et polaires, choisissez la colonne PLOT polaire sans libération de particules.
Pour des séparations homogènes et reproductibles de l’éthane, de l’éthylène et de l’acétylène, les colonnes GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U offrent des performances élevées et une stabilité inégalée. Les colonnes utilisent une phase de divinylbenzène éthylène glycol/diméthylacrylate polaire et les particules sont incorporées dans la tubulure pour ne libérer pratiquement aucune particule, ce qui permet d’éviter d’endommager les systèmes de détection.
Applications :
  • Composés polaires et apolaires
Semblable à :
  • HP-PLOT U
  • Rt™-U-BOND
  • CP-PoraPLOT U
  • CP-PoraBOND U
  • Supel-N PLOT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. Jusqu’à 190°C
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Phase stationnaire TracePLOT™ TG-BOND U
À utiliser avec (application) Analyse des composés polaires
Épaisseur du film 10 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Polaire