Learn More
Bollé Safety Lunettes-masques de sécurité pour soudure TRACKER II
Tous les produits Bollé Safety ProduitsDescription
Spécification
Spécification
| Forme | Courbe à 8 bases |
| Épaisseur (métrique) | 2,2 mm |
| Revêtement de la lentille | Antirayures |
| Teinte de la lentille | Teinte de soudage 1.7 |
| Type de produit | Lunettes de sécurité pour le soudage |
| À utiliser avec (application) | Pour les assistants de soudage. Adapté à la soudure à la torche et au brasage. |
| Couleur de la monture | Noir, gris |
| Comprend | Mousse et sangle - sachet en microfibre |
| Valeur de transmittance | 0,5 |
| Jetable | Réutilisable |
| Afficher plus |