Learn More
Bollé Safety Lunettes-masques de sécurité pour soudure TRACKER II
Code produit 12699220 Tous les produits Bollé Safety Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Teinte de soudage 1.7
Teinte de soudage 3
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Teinte de la lentille Conditionnement
12699220 Teinte de soudage 3 1 pièce
12689220 Teinte de soudage 1.7 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12699220 Fournisseur Bollé Safety Code fournisseur TRACWPCC3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.89€
    15.57€ / 1 pièces
    Économisez 3.32€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les lunettes Tracker ultra-confortables et techniques assurent une protection contre tous les risques mécaniques et chimiques, ce qui les rend uniques dans la gamme des lunettes de sécurité.
  • Protège des rayons UV et infrarouge.
  • Monture ventilée.
  • Résistance aux chocs élevée (type B : 120 m/s).
  • Protection supérieure.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Forme Courbe à 8 bases
    Épaisseur (métrique) 2,2 mm
    Revêtement de la lentille Antirayures
    Teinte de la lentille Teinte de soudage 3
    Type de produit Lunettes de sécurité pour le soudage
    À utiliser avec (application) Pour le meulage et le soudage-brasage. Adapté à la coupe légère.
    Couleur de la monture Noir, gris
    Comprend Mousse et sangle - sachet en microfibre
    Valeur de transmittance 0,13
    Jetable Réutilisable
    Lens Material Polycarbonate
    Matériau de la monture Polycarbonate
    Frame Type Hybride