Learn More
Gilson™ TRACKMAN Connected Starter Kit, Multi Channel
Tous les produits Gilson ProduitsDescription
Nous avons établi un partenariat avec QIAGEN, dont les kits bien connus facilitent vos applications en biologie moléculaire. Vous pouvez désormais exécuter vos protocoles QIAGEN avec les instructions du système de pipetage TRACKMAN™ Connected. Nos pipettes et pointes correspondent parfaitement aux volumes nécessaires pour démarrer votre protocole, le tout disponible dans un kit unique.
Le kit de démarrage multicanaux TRACKMAN Connected comprend les éléments suivants :
- Tablette et accessoires TRACKMAN Connected
- PIPETMAN™ M Connected P1200M
- PIPETMAN™ M Connected P8x200M
- PIPETMAN™ M Connected P8x1200M
- 10 portoirs avec pointes à filtre de 1 200 μl
- 10 portoirs avec pointes à filtre de 200 μl
Optimisez l’exécution de votre protocole avec le kit de démarrage TRACKMAN Connected multicanaux et les kits QIAGEN pour la purification ou l’extraction de virus à ARN.
- REMARQUE : tous les kits QIAGEN sont vendus séparément et doivent être achetés directement auprès de QIAGEN
Notre kit de démarrage TRACKMAN Connected multicanaux est compatible avec :
- Kit pour ARN viral QIAamp 96 : Purification de l’ARN viral à partir de fluides corporels exempts de cellules dans un format de 96 puits. Convient à la détection du SARS-CoV-2.
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | Pointes de 1 200 μl, 200 μl |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Assorties |
| Vitesse de distribution | Variables |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Toutes les pipettes avec cônes installés |
| Grip Type | Ergonomique |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | TRACKMAN Connected |
| Afficher plus |