Learn More
Gilson™ TRACKMAN Connected Starter Kit, Pro
Tous les produits Gilson ProduitsDescription
Nous avons établi un partenariat avec QIAGEN, dont les kits bien connus facilitent vos applications en biologie moléculaire. Vous pouvez désormais exécuter vos protocoles QIAGEN avec les instructions du système de pipetage TRACKMAN™ Connected. Nos pipettes et pointes correspondent parfaitement aux volumes nécessaires pour démarrer votre protocole, le tout disponible dans un kit unique.
Le kit de démarrage multicanaux TRACKMAN Connected Pro comprend les éléments suivants :
- Tablette et accessoires TRACKMAN Connected
- PIPETMAN™ M Connected P200M
- PIPETMAN™ M Connected P1200M
- PIPETMAN™ M Connected P5000M
- PIPETMAN™ M Connected P8x1200M
- 1 portoir avec pointes de 5 ml
- 5 portoirs avec pointes à filtre de 200 μl
- 10 portoirs avec pointes à filtre de 1 200 μl
Optimisez l’exécution de votre protocole grâce au kit de démarrage TRACKMAN Connected pro et les kits QIAGEN pour la purification ou l’extraction d’ADN ou d’ARN à partir de sang, de tissus, de cellules, de virus et de création de plasmides dans une large gamme de types d’échantillons.
- REMARQUE : tous les kits QIAGEN sont vendus séparément et doivent être achetés directement auprès de QIAGEN
Notre kit de démarrage TRACKMAN Connected est compatible avec :
- Mini kit de tissus et de sang DNeasy : Purification de l’ADN à partir d’échantillons de sang ou de tissu.
- Mini kit ADN QIAamp : purification de l’ADN à partir de tissus humains, d’écouvillons, de LCS, de sang, de fluides corporels ou de cellules lavées d’échantillons d’urine.
- Kit de centrifugation Miniprep QIAprep : purification de l’ADN plasmidique jusqu’à 20 μg d’ADN plasmidique ou cosmidique de haute pureté.
- Kit de purification par PCR QIAquick : purification du produit PCR d’amplicons d’ADN allant de 100 bp à 10 kb.
- Kit pour ADNccf/ARN QIAamp : purification de l’ADN et de l’ARN à partir d’échantillons de plasma et de sérum.
- Mini kit RNeasy Plus : purification de l’ARN à partir de cellules et de tissus à l’aide de colonnes gDNA Eliminator.
- Mini kit QIAamp Viral RNA : purification de l’ARN viral à partir de fluides corporels exempts de cellules. Convient à la détection du SARS-CoV-2
- Kit pour ARN viral QIAamp 96 : Purification de l’ARN viral à partir de fluides corporels exempts de cellules dans un format de 96 puits. Convient à la détection du SARS-CoV-2.
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | Pointes de 5 ml, 200 μl, 1 200 μ l |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Assorties |
| Vitesse de distribution | Variables |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Toutes les pipettes avec cônes installés |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | TRACKMAN Connected |
| Afficher plus |