Learn More
Gilson™ Kit de démarrage TRACKMAN Connected, monocanal
Tous les produits Gilson ProduitsDescription
Simplifiez-vous le pipetage des applications de biologie moléculaire
Nous nous sommes associés à QIAGEN, fabricant reconnu de kits à destination des applications de biologie moléculaire. Désormais, vous pouvez exécuter vos protocoles QIAGEN en étant guidé par le système de pipetage TRACKMAN™ Connected. Les modèles de pipettes et pointes de pipettes inclus dans ce kit correspondent aux volumes requis par votre protocole, le tout dans un seul kit.
Composants du TRACKMAN Connected Starter Kit Single Channel
Le TRACKMAN Connected Starter Kit Single Channel contient les produits suivants :
- Tablette et accessoires TRACKMAN Connected
- PIPETMAN M Connected P200M
- PIPETMAN™ M Connected P1200M
- PIPETMAN M Connected P5000M
- 1 rack de 50 pointes de 5 mL
- 5 racks de 96 pointes à filtre 200 μL (480 pointes)
- 5 racks de 96 pointes à filtre de 1200 μL (480 pointes)
Compatible avec les kits QIAGEN
Optimisez l'exécution de vos protocoles avec le TRACKMAN Connected Starter Kit Single Channel et les kits QIAGEN. Tous les kits et leurs protocoles sont destinés à des applications de biologie moléculaire. Ils permettent de purifier ou d’extraire l’ADN et/ou l’ARN à partir de sang, de tissus, de cellules, de virus ou de plasmides depuis un large type d'échantillons.
NOTE : Les kits QIAGEN sont vendus séparément et doivent être achetés directement auprès de QIAGEN.
Le TRACKMAN Connected Starter Kit Single Channel est compatible avec les kits QIAGEN suivants :
- DNeasy Blood & Tissue Mini Kit : Extraction de l’ADN à partir de sang ou de tissus.
- QIAamp DNA Mini Kit : Purification de l’ADN notamment à partir de tissus, d'écouvillons, de LCR, de sang et de liquides organiques.
- QIAprep Spin Miniprep Kit : Isolation des plasmides ou cosmides d’ADN jusqu'à 20 μg.
- QIAquick PCR Purification Kit : Purification de 100 bp à 10 kb de l’ADN. Le kit élimine les amorces, les nucléotides, les enzymes, les huiles minérales, les sels et les autres impuretés de l’échantillon.
- QIAamp ccfDNA/RNA Kit : Co-purification de l'ADN et de l'ARN à partir d'échantillons de plasma et de sérum.
- RNeasy Plus Mini Kit : Purification jusqu'à 100 μg d'ARN avec élimination efficace de l'ADN génomique sur lysats cellulaires ou tissulaires.
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | 5 mL, 200 μL, 1200 μL tips |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Assorties |
| Vitesse de distribution | Variables |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Toutes les pipettes avec cônes installés |
| Grip Type | Ergonomique |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | TRACKMAN Connected |
| Afficher plus |