Learn More
Tralkoxydim 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30327979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327979 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327979 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17605000AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tralkoxydim
CAS 87820-88-0
Noms d’analytes ou de composants Tralkoxydim
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H27 N O3
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C20H27NO3/c1-6-16(21-24-7-2)20-17(22)10-15(11-18(20)23)19-13(4)8-12(3)9-14(19)5/h8-9,15,22H,6-7,10-11H2,1-5H3/b21-16+
SMILES CCO\N=C(/CC)\C1=C(O)CC(CC1=O)c2c(C)cc(C)cc2C
Nom IUPAC 2-[(E)-N-éthoxy-C-éthylcarbimidoyl]-3-hydroxy-5-(2,4,6-triméthylphényl)cyclohex-2-en-1-one
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 329.43
Quantité 1 mL
Poids de la formule 329,1991 g/mol