Learn More
Tralkoxydim 50 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tralkoxydim |
| CAS | 87820-88-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Tralkoxydim |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Formule moléculaire | C20 H27 N O3 |
| Concentration | 50 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H27NO3/c1-6-16(21-24-7-2)20-17(22)10-15(11-18(20)23)19-13(4)8-12(3)9-14(19)5/h8-9,15,22H,6-7,10-11H2,1-5H3/b21-16+ |
| SMILES | CCO\N=C(/CC)\C1=C(O)CC(CC1=O)c2c(C)cc(C)cc2C |
| Nom IUPAC | 2-[(E)-N-éthoxy-C-éthylcarbimidoyl]-3-hydroxy-5-(2,4,6-triméthylphényl)cyclohex-2-en-1-one |
| Afficher plus |