Learn More
N-oxyde de tramadol, Mikromol™
Code produit 18083100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18083100 100 mg 100mg
30050513 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18083100 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0007.11
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-oxyde de tramadol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tramadol N-Oxide
CAS 147441-56-3
Noms d’analytes ou de composants Tramadol N-Oxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H25 N O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Tramadol N-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C16H25NO3/c1-17(2,19)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)20-3/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3/t14-,16+/m1/s1
SMILES COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2C[N+](C)(C)[O-]
Nom IUPAC oxyde de 1-[(1R,2R)-2-hydroxy-2-(3-méthoxyphényl)cyclohexyl]-N,N-diméthylméthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 279.37
Quantité 100 mg
Poids de la formule 279,1834 g/mol