Learn More
Acide tranexamique 100 μg/mL dans acétonitrile:eau, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tranexamic acid |
| CAS | 1197-18-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Tranexamic acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H15 N O2 |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Tranexamic Acid, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 4-trans-Aminomethylcyclohexanecarboxylic acid, AMCA, AMCHA, Amikapron, Anvitoff, Bay 3517, CL 65336, Cyclocapron, Cyclokapron, Cyklokapron, DV 79, Exacyl, Haematrix, TAMCHA, Tranexamic acid, Tranol, Transamin, Transamin G, Transamin S, Transcam, Ugurol, Xamig, Xed, Zataranax, t-AMCHA, trans-4-(Aminomethyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-Amcha, trans-Tranexamic acid, trans-p-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7- |
| SMILES | NC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O |
| Afficher plus |
Nom du produit
Individuate un'opportunità di miglioramento?