Learn More
Acide tranexamique, Mikromol™
Code produit 17920546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17920546 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17920546 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0330.00
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide tranexamique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tranexamic acid
CAS 1197-18-8
Noms d’analytes ou de composants Tranexamic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H15 N O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Tranexamic Acid, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 4-trans-Aminomethylcyclohexanecarboxylic acid, AMCA, AMCHA, Amikapron, Anvitoff, Bay 3517, CL 65336, Cyclocapron, Cyclokapron, Cyklokapron, DV 79, Exacyl, Haematrix, TAMCHA, Tranexamic acid, Tranol, Transamin, Transamin G, Transamin S, Transcam, Ugurol, Xamig, Xed, Zataranax, t-AMCHA, trans-4-(Aminomethyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-Amcha, trans-Tranexamic acid, trans-p-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
SMILES NC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O
Nom IUPAC acide 4-(aminométhyl)cyclohexane-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 157.21
Quantité 500 mg
Poids de la formule 157,1103 g/mol