Learn More
Thermo Scientific™ Tranilast, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tranilast |
| CAS | 53902-12-8 |
| Quantité | 1 g |
| Solubilité | insoluble dans l’eau |
| Merck Index | 9646 |
| Point de fusion | 166,2°C à 168,2°C |
| Formule moléculaire | C18 H17 N O5 |
| Poids de la formule | 327,33 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Couleur | Blanc à jaune clair à vert |