Learn More
trans-1,2-cyclohexanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10246020 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 10246020
Marque: Thermo Scientific Acros 161650100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1460-57-7 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1460-57-7
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00063611
Clé InChI PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Synonyme trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq & trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediol
CID PubChem 92886
ChEBI CHEBI:16931
Nom IUPAC (1R,2R)-cyclohexane-1,2-diol
SMILES O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-1, 2-Cyclohexanediol
Note relative au nom 98%
Point de fusion 100°C to 104°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 117°C (17.0 Mbar)
Point d’éclair 134°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H10(OH)2
Quantité 10 g
Fieser 17,91
Informations sur la solubilité Solubility in water: 375g/L (20 c)
Viscosité 8 mPa.s (110°C)
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline