Learn More
Acide trans-2,3-diméthylacrylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10407340 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10407340 25 g Flacon en verre 25g
10103240 100 g Flacon en verre 100g
10308753 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10407340 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138970250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 80-59-1 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-59-1
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00066864
Clé InChI UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
Synonyme tiglic acid, tiglinic acid, cevadic acid, 2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methylcrotonic acid, trans-2,3-dimethylacrylic acid, 2-methylbut-2-enoic acid, e-2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methyl-2-butenoic acid, e-2,3-dimethylacrylic acid
CID PubChem 125468
ChEBI CHEBI:9592
Nom IUPAC Acide (E)-2-méthylbut-2-énoïque
SMILES C\C=C(/C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2, 3-Dimethylacrylic acid
Point de fusion 61.0°C to 65.0°C
Couleur Blanc à beige
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 198.4°C
Point d’éclair 95°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH=C(CH3)CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 02, 430
Merck Index 15, 9589
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: 1g/10mL methanol,soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline et morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-2,3-Dimethylacrylic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C