Learn More
trans-2, cis-6-nonadiénal, 90+ % (isomère majeur), reste d’isomère trans, trans principalement, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11473917
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11473917
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18356.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 557-48-2 | C9H14O | 138.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 557-48-2
Formule moléculaire C9H14O
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Numéro MDL MFCD00007009
Clé InChI HZYHMHHBBBSGHB-ODYTWBPASA-N
Synonyme trans-2,cis-6-nonadienal, violet leaf aldehyde, cucumber aldehyde, 2e,6z-nona-2,6-dienal, 2,6-nonadienal, 2e,6z, nona-2,6-dienal, e,z-2,6-nonadienal, 2e,6z-nonadienal, 2e,6z-nona-2,6-dien-1-al, 2-trans-6-cis-nonadienal
CID PubChem 643731
ChEBI CHEBI:7610
Nom IUPAC (2E,6Z)-nona-2,6-diénal
SMILES CCC=CCCC=CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2,cis-6-Nonadienal
Densité 0.866
Point d’ébullition 90°C (4 mmHg)
Point d’éclair 76°C (169°F)
Notes de pourcentage du dosage Reste principalement trans, isomère trans
Indice de réfraction 1.474
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 138.2
Pourcentage de pureté ≥90%