Learn More
trans-2-Acide hexénoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450084 250 g -
11430084 10 g 10g
11440084 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450084 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13571.30
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13419-69-7 | C6H9O2 | 113.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13419-69-7
Formule moléculaire C6H9O2
Poids moléculaire (g/mol) 113.14
Numéro MDL MFCD00002705
Clé InChI NIONDZDPPYHYKY-SNAWJCMRSA-M
Synonyme trans-2-hexenoic acid, 2-hexenoic acid, e-hex-2-enoic acid, hex-2-enoic acid, trans-hex-2-enoic acid, e-2-hexenoic acid, hexenoic acid, 2e-hex-2-enoic acid, 2-hexenoic acid, 2e, 2-hexenoic acid, e
CID PubChem 5282707
ChEBI CHEBI:87721
Nom IUPAC Acide (E)-hex-2-énoïque
SMILES CCC\C=C\C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Hexenoic acid
Point de fusion 30°C to 35°C
Point d’ébullition 217°C
Point d’éclair 125°C (257°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1720443
Poids de la formule 114.14
Pourcentage de pureté 96%