Learn More
trans-2-méthyl-3-phényl-2-propen-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10132834 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10132834 5 g Flacon en verre 5g
10356464 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10132834 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427050050
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1504-55-8 | C10H12O | 148.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1504-55-8
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.2
Clé InChI LLNAMUJRIZIXHF-VQHVLOKHSA-N
Synonyme 2-methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, beta-methylcinnamyl alcohol, 2-propen-1-ol, 2-methyl-3-phenyl, alpha-methylcinnamyl alcohol, methyl cinnamic alcohol, alpha-methylcinnamic alcohol, alpha methyl cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-methyl-propen-2-ol-1, e-2-methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, 2e-2-methyl-3-phenylprop-2-en-1-ol
CID PubChem 6393846
Nom IUPAC (E)-2-méthyl-3-phénylprop-2-en-1-ol
SMILES CC(=CC1=CC=CC=C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 77°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=C(CH3)CH2OH
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.03
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.