Learn More
trans-2-octène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333266
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11333266
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L12606.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13389-42-9 | C8H16 | 112.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13389-42-9
Formule moléculaire C8H16
Poids moléculaire (g/mol) 112.22
Numéro MDL MFCD00009532
Clé InChI ILPBINAXDRFYPL-HWKANZROSA-N
Synonyme trans-2-octene, 2-octene, e-2-octene, e-oct-2-ene, 2-octene, e, 2-octene, 2e, unii-g13g1yr8yw, oct-2-ene, g13g1yr8yw, octene-2
CID PubChem 5364448
Nom IUPAC (E)-oct-2-ène
SMILES CCCCC\C=C\C
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Octene
Point de fusion -89°C to -86°C
Densité 0.718
Point d’ébullition 122°C to 123°C
Point d’éclair 14°C (57°F)
Indice de réfraction 1.413
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1719497
Poids de la formule 112.22
Pourcentage de pureté 97%