Learn More
Acide trans-2-octénoïque, 94 %
Code produit 11331497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11331497 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11331497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02058.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1871-67-6
Formule moléculaire C8H13O2
Poids moléculaire (g/mol) 141.19
Numéro MDL MFCD00002706
Clé InChI CWMPPVPFLSZGCY-VOTSOKGWSA-M
Synonyme trans-2-octenoic acid, 2-octenoic acid, e-2-octenoic acid, e-oct-2-enoic acid, 2-octenoic acid, 2e, 2e-octenoic acid, 2-octenoic acid, e, trans-alpha-octenoic acid, unii-c0057tj59e, oct-2-enoic acid
CID PubChem 5282714
ChEBI CHEBI:86544
Nom IUPAC Acide (E)-oct-2-énoïque
SMILES CCCCC\C=C\C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Octenoic acid
Densité 0.942
Point d’ébullition 101°C to 102°C (5 mmHg)
Point d’éclair 140°C (284°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.4588
Quantité 50 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1721115
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 94%