Learn More
Trans-2-pentenal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7044382
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11392376
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L06108.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1576-87-0 | C5H8O | 84.118 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1576-87-0
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.118
Numéro MDL MFCD00009615
Clé InChI DTCCTIQRPGSLPT-ONEGZZNKSA-N
Synonyme trans-2-pentenal, 2-pentenal, e-2-pentenal, e-pent-2-enal, 3-ethylacrolein, pent-2-enal, 2-pentenal, e, 2-e-pentenal, 3-ethyl-2-propenal, e-pent-2-en-1-al
CID PubChem 5364752
Nom IUPAC (E)-pent-2-énal
SMILES CCC=CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Pentenal
Densité 0.86
Point d’ébullition 125°C
Point d’éclair 22°C (71°F)
Odeur Fruit-like
Indice de réfraction 1.443
Quantité 5 g
Numéro UN UN1989
Beilstein 1719742
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 96%