Learn More
Acide trans-2-penténoïque, +90 %, le reste étant principalement des isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430593 50 g 50g
11420593 10 g 10g
11440593 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430593 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12689.18
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13991-37-2 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13991-37-2
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00002704
Clé InChI YIYBQIKDCADOSF-ONEGZZNKSA-N
Synonyme trans-2-pentenoic acid, 2-pentenoic acid, e-pent-2-enoic acid, pent-2-enoic acid, 2e-pent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 2e, beta-ethyl acrylic acid, c2h5ch=chcooh, pentenoic acid, unii-1rg66883cf
CID PubChem 638122
ChEBI CHEBI:38366
Nom IUPAC Acide (E)-pent-2-énoïque
SMILES CC\C=C\C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Pentenoic acid
Point de fusion 8°C to 10°C
Densité 0.992
Point d’ébullition 200°C to 203°C
Point d’éclair 102°C (215°F)
Odeur Pungent
Notes de pourcentage du dosage Le reste étant des autres isomères
Indice de réfraction 1.4515
Quantité 50 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1720312
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté ≥90%