Learn More
Acide trans-2-penténoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10731341 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10731341 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10731341 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 279370250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Pentenoic acid
Note relative au nom 97%
CAS 13991-37-2
Point de fusion 9.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 106.0°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H8O2
Formule linéaire C2H5CH=CHCO2H
Indice de réfraction 1.4522
Numéro MDL MFCD00002704
Quantité 25 g
Beilstein 02, 426
Gravité spécifique 0.99
Synonyme trans-2-pentenoic acid, 2-pentenoic acid, e-pent-2-enoic acid, pent-2-enoic acid, 2e-pent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 2e, beta-ethyl acrylic acid, c2h5ch=chcooh, pentenoic acid, unii-1rg66883cf
Informations sur la solubilité Solubility in water: 60g/L (20°C)
Clé InChI YIYBQIKDCADOSF-ONEGZZNKSA-N
SMILES CC\C=C\C(O)=O
Nom IUPAC Acide (E)-pent-2-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
CID PubChem 638122
ChEBI CHEBI:38366
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-2-Pentenoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.