Learn More
Acide 34trans- -[ -(Boc-amino)cyclohexyl]propionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15477906
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15477906 250 mg 250mg
15467906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15477906 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H62844.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 204245-65-8 | C14H25NO4 | 271.357 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 204245-65-8
Formule moléculaire C14H25NO4
Poids moléculaire (g/mol) 271.357
Numéro MDL MFCD03844590
Clé InChI WCXYTBUDVLMXND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cis-3-4-tert-butoxycarbonylaminocyclohexyl propionic acid, cis-3-4-tert-butoxycarbonylaminocyclohexyl-propionic acid, trans-3-4-tert-butoxycarbonylaminocyclohexyl propionic acid, trans-3-4-tert-butoxycarbonylaminocyclohexyl-propionic acid, 3-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl propanoic acid, 3-trans-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl propanoic acid, wcxytbudvlmxnd-phimtyicsa-n, wcxytbudvlmxnd-xypyzodxsa-n, 3-trans-4-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl-propionic acid
CID PubChem 10516274
Nom IUPAC acide 3-[4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexyl]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CCC(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau trans-3-[4-(Boc-amino)cyclohexyl]propionic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 271.35
Pourcentage de pureté 97%