Learn More
Chlorhydrate de trans-3-aminocyclohexanecarboxamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7041543
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15447536
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H62529.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 920966-29-6 | C7H15ClN2O | 178.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 920966-29-6
Formule moléculaire C7H15ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 178.66
Numéro MDL MFCD12022628
Clé InChI ZCFBGXVDLNNMDE-KGZKBUQUSA-N
Synonyme trans-3-aminocyclohexanecarboxamide hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxamide hydrochloride
CID PubChem 46172883
Nom IUPAC (1R,3R)-3-aminocyclohexane-1-carboxamide ; hydrochloride
SMILES C1CC(CC(C1)N)C(=O)N.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau trans-3-Aminocyclohexanecarboxamide hydrochloride
Quantité 250 mg
Poids de la formule 178.65
Pourcentage de pureté 97%