Learn More
trans-3-Acide hexénoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445473 50 g 50g
11435473 10 g 10g
11455473 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445473 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13428.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1577-18-0 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1577-18-0
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Numéro MDL MFCD00002786
Clé InChI XXHDAWYDNSXJQM-ONEGZZNKSA-N
Synonyme trans-3-hexenoic acid, hydrosorbic acid, 3-hexenoic acid, e-hex-3-enoic acid, 3-hexenoic acid, 3e, e-3-hexenoic acid, 3-hexenoic acid, e, trans-hex-3-enoic acid, unii-9b3n069edg, fema no. 3170
CID PubChem 5282708
ChEBI CHEBI:49285
Nom IUPAC Acide (E)-hex-3-énoïque
SMILES CC\C=C\CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-3-Hexenoic acid
Point de fusion 11°C to 12°C
Densité 0.961
Point d’ébullition 206°C
Point d’éclair 99°C (210°F)
Odeur Rancid
Indice de réfraction 1.4398
Quantité 50 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1700862
Poids de la formule 114.14
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-3-Hexenoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-3-Hexenoic acid