Learn More
trans-4-[[(2-Amino-5-bromophényl)méthyl]amino]-cyclohexanol, TRC
Code produit 30010781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010781 50 mg 50mg
30005849 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30010781 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60198550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101900-43-0
Formule moléculaire C13 H19 Br N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 299.21
Synonyme trans-4-[[(2-amino-5-bromophenyl)methyl]amino]cyclohexanol, Ambroxol Monobromine
Nom IUPAC 4-[(2-amino-5-bromophényl)méthylamino]cyclohexan-1-ol
SMILES Nc1ccc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-[((2-Amino-5-bromophenyl)methyl)amino]-cyclohexanol
Noms d’analytes ou de composants trans-4-[((2-Amino-5-bromophenyl)methyl)amino]-cyclohexanol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C13H19BrN2O/c14-10-1-6-13(15)9(7-10)8-16-11-2-4-12(17)5-3-11/h1,6-7,11-12,16-17H,2-5,8,15H2/t11-,12-
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Criminologie
Quantité 50 mg
Poids de la formule 298.0681