Learn More
acide trans-4-(4-chlorophényl)cyclohexanecarboxylique, Mikromol™
Code produit 17923536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17923536 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17923536 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3007.070025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
acide trans-4-(4-chlorophényl)cyclohexanecarboxylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid
CAS 49708-81-8
Noms d’analytes ou de composants trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H15 Cl O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(4-chlorophenyl)-, trans-, trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(p-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C13H15ClO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h5-9,11H,1-4H2,(H,15,16)/t9-,11-
SMILES OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(Cl)cc2
Nom IUPAC Acide4-(4-chlorophényl)cyclohexane-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 238.71
Quantité 25 mg
Poids de la formule 238,0761 g/mol