Learn More
Chlorhydrate d’acide trans-4-aminocyclohexanecarboxylique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7030638
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15417795
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H31114.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Used as intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27960-59-4
Formule moléculaire C7H14ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 179.644
Numéro MDL MFCD03844587
Clé InChI HXZSYUOXTKQNNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-4-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 4-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride, trans-4-aminocyclohexane carboxylic acid hydrochloride, trans-4-aminocyclohexanecarboxylic acid hcl, trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride, trans-4-amino-cyclohexane carboxylic acid hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanecarboxylic acid hcl
CID PubChem 24720880
Nom IUPAC Acide 4-aminocyclohexane-1-carboxylique ; chlorhydrate
SMILES C1CC(CCC1C(=O)O)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Point de fusion >300°C
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 1 g
Poids de la formule 179.65
Pourcentage de pureté 96%