Learn More
Chlorhydrate de trans-4-aminocyclohexanol, Mikromol™
Code produit 30051752
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051752 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051752 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0005.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de trans-4-aminocyclohexanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
CAS 50910-54-8
Noms d’analytes ou de composants trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H13 N O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;
SMILES Cl.N[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1
Nom IUPAC 4-aminocyclohexan-1-ol ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 151.63
Quantité 100 mg
Poids de la formule 151,0764 g/mol