Learn More
Trans-5-décén-1-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11312617
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11312617
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L11768.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 56578-18-8 | C10H20O | 156.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56578-18-8
Formule moléculaire C10H20O
Poids moléculaire (g/mol) 156.27
Numéro MDL MFCD00056187
Clé InChI WYPQHXVMNVEVEB-AATRIKPKSA-N
Synonyme trans-5-decen-1-ol, e-5-decen-1-ol, trans-5-decenol, 5-decen-1-ol, 5e, 5-decen-1-ol, e, decan-5-en-1-ol, e-5-decenol, unii-m709v74ozv, 5-decen-1-ol, epa pesticide chemical code 078038
CID PubChem 5283292
Nom IUPAC (E)-dec-5-en-1-ol
SMILES CCCC\C=C\CCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-5-Decen-1-ol
Point d’ébullition 113°C to 118°C (11 mmHg)
Point d’éclair 62°C (143°F)
Indice de réfraction 1.452
Quantité 5 g
Beilstein 1840630
Poids de la formule 156.27
Pourcentage de pureté 96%