Learn More
trans-ACPD, MedChemExpress
Code produit. 16423646
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16423646
Marque: Medchem Express HY19434
MedChemExpress trans-ACPD, a metabotropic receptor agonist, produces calcium mobilization and an inward current in cultured cerebellar Purkinje neurons.
trans-ACPD, a metabotropic receptor agonist, produces calcium mobilization and an inward current in cultured cerebellar Purkinje neurons.
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-ACPD
Forme physique Solid
CAS 67684-64-4
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H11NO4
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonyme Trans-(±)-ACP
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (288.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.57 mg/mL (20.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@]1(N)C[C@@H](C(O)=O)CC1)O
Poids moléculaire (g/mol) 173.17
Poids de la formule 173.17
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.