Learn More
trans-bêta-ionone, Mikromol™
Code produit 17970426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17970426 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17970426 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0143.150100
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
trans-bêta-ionone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Ionone
CAS 79-77-6
Noms d’analytes ou de composants beta-Ionone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H20 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (3E)-, 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (E)- (8CI), (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-enyl)but-3-en-2-one, (E)-β-Ionone, Ionone beta, trans-β-Ionone, trans-β-Lonone, β-Ionone
Formule InChI InChI=1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
SMILES CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Nom IUPAC (E)-4-(2,6,6-triméthylcyclohexen-1-yl)but-3-en-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 192.3
Quantité 100 mg
Poids de la formule 192,1514 g/mol