Learn More
Trans-cinnamaldéhyde, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3345787
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11447686
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14689.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14371-10-9 | C9H8O | 132.16 g/mol
trans-Cinnamaldehyde is used in the flavor and perfume industry. It is also used in medicine. It reacts with glutathione to get an adduct 1'-(glutathion-S-yl)-dihydrocinnamaldehyde. It is used to prepare cinnamylidene-bisacetamide by reacting with acetamide. Further, it inhibits xanthine oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-cinnamaldéhyde est utilisé dans l’industrie des arômes et du parfum. Il est également utilisé en médecine. Il réagit avec le glutathion pour obtenir un adduit 1′-(glutathion-S-yl)-dihydrocinnamaldéhyde. Il est utilisé pour préparer le cinnamylidène-bisacétamide en réagissant avec l’acétamide. De plus, il inhibe la xanthine oxydase.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes. Sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14371-10-9
Formule moléculaire C9H8O
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00007000
Clé InChI KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Synonyme cinnamaldehyde, trans-cinnamaldehyde, cinnamic aldehyde, e-cinnamaldehyde, cinnamal, 3-phenylacrylaldehyde, zimtaldehyde, cinnamylaldehyde, 3-phenylpropenal, 2e-3-phenylprop-2-enal
CID PubChem 637511
ChEBI CHEBI:16731
SMILES O=C\C=C\C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Cinnamaldehyde
Point de fusion °C to 8°C
Densité 1.050
Point d’ébullition 250°C to 252°C
Point d’éclair 131°C (268°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Indice de réfraction 1.622
Quantité 100 g
Beilstein 1071571
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,2297
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Nom IUPAC (2E)-3-phenylprop-2-enal
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-Cinnamaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: trans-Cinnamaldehyde