Learn More
Acide trans-cinnamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10052020 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10052020 100 g Flacon en plastique 100g
10123020 5 g Flacon en verre 5g
10337670 500 g Flacon en plastique 500g
10073613 2,5kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10052020 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158571000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 140-10-3 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-10-3
Formule moléculaire C9H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.161
Numéro MDL MFCD00004369
Clé InChI WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Synonyme cinnamic acid, trans-cinnamic acid, e-cinnamic acid, 3-phenylacrylic acid, trans-3-phenylacrylic acid, zimtsaeure, 2e-3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylpropenoic acid
CID PubChem 444539
ChEBI CHEBI:35697
Nom IUPAC Acide (E)-3-phénylprop-2-énoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Cinnamic acid
Note relative au nom 98+%
Point de fusion 131,0°C à 136,0°C
Point d’ébullition 300,0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Formule linéaire C6H5CH=CHCO2H
Beilstein 09, 573
Merck Index 14, 2299
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :0,4 g/l dans l’eau (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’acide acétique glacial, 1 g/6 ml d’alcool - 1 g/5 ml de méthanol, 1 g/12 ml de chloroforme, soluble dans le benzène, l’éther, l’acétone, les huiles et le disulfure de carbone
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté ≥98%
Densité 1,2480 g/ml
Quantité 100 g
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Gravité spécifique 1,248
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-Cinnamic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.