Learn More
Acide trans-cinnamique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480004 100 g 100g
11490004 500 g 500g
11400014 2500g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480004 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13538.22
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 140-10-3 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
L’acide trans-cinnamique est utilisé dans les saveurs, l’indigo synthétique et les produits pharmaceutiques. Il est impliqué dans la production d’esters méthyliques, éthyliques et benzyliques, qui est utilisé dans l’industrie du parfum. Il sert de précurseur à l’aspartame de l’édulcorant par amination catalysée par l’enzyme en phénylalanine. Il s’agit d’un auto-inhibiteur produit par les spores fongiques pour empêcher la germination. De plus, il est utilisé pour établir des composés phénoliques par chromatographie liquide, spectrométrie de masse et ultraviolet. Il est utilisé comme agent potentiel, empêchant ainsi les cellules tumorales pulmonaires de métastaser. De plus, il induit la libération intracellulaire d’ions calcium de la vacuole au cytoplasme afin de déclencher la phytotoxicité chez le concombre.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide trans-cinnamique est utilisé dans les saveurs, l’indigo synthétique et les produits pharmaceutiques. Il est impliqué dans la production d’esters méthyliques, éthyliques et benzyliques, qui est utilisé dans l’industrie du parfum. Il sert de précurseur à l’aspartame de l’édulcorant par amination catalysée par l’enzyme en phénylalanine. Il s’agit d’un auto-inhibiteur produit par les spores fongiques pour empêcher la germination. De plus, il est utilisé pour établir des composés phénoliques par chromatographie liquide, spectrométrie de masse et ultraviolet. Il est utilisé comme agent potentiel, empêchant ainsi les cellules tumorales pulmonaires de métastaser. De plus, il induit la libération intracellulaire d’ions calcium de la vacuole au cytoplasme afin de déclencher la phytotoxicité chez le concombre.
Solubilité
Soluble dans de nombreux solvants organiques. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 140-10-3
Formule moléculaire C9H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.161
Numéro MDL MFCD00004369
Clé InChI WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Synonyme cinnamic acid, trans-cinnamic acid, e-cinnamic acid, 3-phenylacrylic acid, trans-3-phenylacrylic acid, zimtsaeure, 2e-3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylpropenoic acid
CID PubChem 444539
ChEBI CHEBI:35697
Nom IUPAC Acide (E)-3-phénylprop-2-énoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau trans-Cinnamic Acid
Point de fusion 133°C à 136°C
Point d’ébullition 147°C (4 mm)
Densité 0,910
Quantité 100 g
Point d’éclair 166°C (330°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Beilstein 1905952
Merck Index 14,2299
Informations sur la solubilité Soluble in many organic solvents. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • trans-Cinnamic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-Cinnamic acid