Learn More
Acide trans-cinnamique, Mikromol™
Code produit 17950656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17950656 25 mg 25mg
17942036 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17950656 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0900.050025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
acide trans-cinnamique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Cinnamic Acid
CAS 140-10-3
Noms d’analytes ou de composants trans-Cinnamic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H8 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (E)-, Cinnamic acid, (E)- (8CI), (2E)-3-Phenyl-2-propenoic acid, (2E)-2-Phenyl-2-propenoic acid, (2E)-3-Phenylprop-2-enoic acid, (2E)-Cinnamic acid, (E)-3-Phenyl-2-propenoic acid, (E)-3-Phenylacrylic acid, (E)-3-Phenylprop-2-enoic acid, (E)-Cinnamic acid, 3-Phenyl-(E)-2-propenoic acid, NSC 44010, trans-3-Phenyl-2-propenoic acid, trans-3-Phenylacrylic acid, trans-Cinnamic acid, trans-beta-Carboxystyrene
Formule InChI InChI=1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccccc1
Nom IUPAC Acide (E)-3-phénylprop-2-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Quantité 25 mg
Poids de la formule 148,0524 g/mol