Learn More
dichlorhydrate de trans-clopenthixol, Mikromol™
Description
dichlorhydrate de trans-clopenthixol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trans-Clopenthixol Hydrochloride |
| CAS | 58045-22-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Trans-Clopenthixol Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C22 H25 Cl N2 O S . 2 Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 4-[(3E)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol Dihydrochloride (9CI), 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, dihydrochloride, (E)-, 9H-Thioxanthene, 1-piperazineethanol deriv., trans-Clopenthixol dihydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H25ClN2OS.2ClH/c23-17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)27-22)5-3-9-24-10-12-25(13-11-24)14-15-26;;/h1-2,4-8,16,26H,3,9-15H2;2*1H/b18-5+;; |
| SMILES | Cl.Cl.OCCN1CCN(CC\C=C\2/c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1 |
| Nom IUPAC | 2-[4-[(3E)-3-(2-clorotioxanten-9-ilideno)propil]piperazin-1-il]etanol;diclorhidrato |
| Afficher plus |