Learn More
Acide trans-crotonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11469180
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
25g
500g
Code produit. 11469180
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15765.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 107-93-7 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
trans-Crotonic acid is used in the copolymerization of crotonic acid hydrogel systems by using gamma-rays. The crosslinked copolymeric crotonic acid hydrogels release fertilizers and drugs that help to prevent environmental pollution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide trans-crotonique est utilisé dans la copolymérisation des systèmes d’hydrogel d’acide crotonique à l’aide de rayons gamma. Les hydrogels d’acides copolymères croisés qui libèrent des engrais et des médicaments qui contribuent à prévenir la pollution de l’environnement.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-93-7
Formule moléculaire C4H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD00002701
Clé InChI LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
Synonyme crotonic acid, e-but-2-enoic acid, but-2-enoic acid, trans-2-butenoic acid, trans-crotonic acid, 3-methylacrylic acid, e-2-butenoic acid, 2-butenoic acid, 2e-but-2-enoic acid, e-crotonic acid
CID PubChem 637090
ChEBI CHEBI:41131
Nom IUPAC Acide (E)2-but-énoïque
SMILES CC=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Crotonic acid
Point de fusion 70°C to 74°C
Densité 1.027
Point d’ébullition 128°C (100 mmHg)
Point d’éclair 87°C (188°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2823
Beilstein 1719943
Merck Index 14,2597
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 86.09
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-Crotonic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Crotonic acid