Learn More
trans-deltaméthrine 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328716 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328716 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA12120050AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Deltamethrin
CAS 64363-96-8
Noms d’analytes ou de composants trans-Deltamethrin
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C22H19Br2NO3
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (1R,3S)-3-(2,2-Dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (S)-Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester, [1R-[1α(S*),3β]-3-(2,2-Dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (S)-Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester, NRDC 158B, RU 26979, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-, (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, (1R,3S)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, [1R-[1α(S*),3β]]-
Formule InChI InChI=1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18-,20+/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@H](C=C(Br)Br)[C@H]1C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
Nom IUPAC (1R,3S)-3-(2,2-dibromoetenil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato de [(S)-ciano-(3-fenoxifenil)metilo]
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 505.2
Quantité 1 mL
Poids de la formule 502,973 g/mol