Learn More
Thermo Scientific Chemicals trans-L-3-hydroxyproline
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-L-3-Hydroxyproline |
| Point de fusion | 235.0°C |
| Rotation spécifique | -17.50 |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de la formule | 131.13 |