Learn More
acide trans-o-coumarique, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30321707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30321707 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321707 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC11734000
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Coumaric acid
CAS 614-60-8
Noms d’analytes ou de composants 2-Coumaric acid
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C9 H8 O3
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, (E)-, Cinnamic acid, o-hydroxy-, (E)- (8CI), (2E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-2-Hydroxycinnamic acid, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylic acid, (E)-o-Hydroxycinnamic acid, NSC 32952, o-Hydroxy-trans-cinnamic acid, trans-2-Hydroxycinnamic acid, trans-o-Coumaric acid, trans-o-Hydroxycinnamic acid
Formule InChI InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-5+
Type de solution Purs, non dilués
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccccc1O
Nom IUPAC Acide (E)-3-(2-hydroxyphényl)prop-2-énoïque
Industry Type Tests environnementaux
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Quantité 100 mg
Poids de la formule 164,0473 g/mol