Learn More
trans-Phytoménadione 100 μg/mL dans l'éthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311466 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311466 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA16193400ET100
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Vitamin K1 (Phytonadione)
CAS 84-80-0
Noms d’analytes ou de composants Vitamin K1 (Phytonadione)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C31 H46 O2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Phytomenadione, Phytonadione, Vitamin K1, Phylloquinone
Formule InChI InChI=1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC\C(=C\CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O)\C
Nom IUPAC 2-méthyl-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tétraméthylhépatitedec-2-enyl]naphthalène-1,4-dione
Solvent or Matrix Éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 450.7
Quantité 1 mL
Poids de la formule 450,3498 g/mol