Learn More
Acide trans,trans-1,3-butadiène-1,4dicarboxylique, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11386736 1 g 1g
11396736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11386736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03987.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3588-17-8 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid is a metabolite found in urine that determines biological exposure index for workers exposed to benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘acide trans,trans-1,3-butadiène-1,4-dicarboxylique est un métabolite présent dans l‘urine qui détermine l‘indice d‘exposition biologique pour les travailleurs exposés au benzène.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3588-17-8
Formule moléculaire C6H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 142.11
Numéro MDL MFCD00002702
Clé InChI TXXHDPDFNKHHGW-ZPUQHVIOSA-N
Synonyme trans,trans-muconic acid, muconic acid, e,e-muconic acid, 2,4-hexadienedioic acid, trans, trans-muconic acid, hexa-2,4-dienedioic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienedioic acid, 1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid, 2,4-hexadienedioic acid, e,e, trans,trans-2,4-hexadienedioic acid
CID PubChem 5356793
ChEBI CHEBI:27036
Nom IUPAC Acide(2E,4E)-hexa-2,4-diènedioïque
SMILES C(=CC(=O)O)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid
Point de fusion ∽300°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 1722248
Merck Index 14,6299
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Poids de la formule 142.11
Pourcentage de pureté ≥98%