Learn More
trans,trans-2,4-décadiénal, 90+ %, reste d’isomère trans,cis principalement
Code produit. 11352376
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11352376
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L06103.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25152-84-5
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.237
Numéro MDL MFCD00007007
Clé InChI JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
Synonyme 2e,4e-deca-2,4-dienal, 2,4-decadienal, e,e-2,4-decadienal, trans,trans-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, 2e,4e, 2e,4e-decadienal, 2e,4e-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, e,e, 2-trans-4-trans-decadienal, ccris 4029
CID PubChem 5283349
Nom IUPAC (2E,4E)-déca-2,4-diénal
SMILES CCCCCC=CC=CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans,trans-2,4-Decadienal
Densité 0.872
Point d’ébullition 110°C (7 mmHg)
Point d’éclair 101°C (213°F)
Odeur Sweet
Notes de pourcentage du dosage reste principalement l’isomère trans, cis
Indice de réfraction 1.516
Quantité 1 g
Beilstein 1704897
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté ≥90%