Learn More
trans,trans-2,4-Dodécadiénal, 90+ %, reste principalement trans, isomère cis, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11382316
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11382316
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L06002.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 21662-16-8 | C12H20O | 180.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21662-16-8
Formule moléculaire C12H20O
Poids moléculaire (g/mol) 180.29
Numéro MDL MFCD00014678
Clé InChI QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N
Synonyme 2e,4e-dodeca-2,4-dienal, 2,4-dodecadienal, e,e-2,4-dodecadienal, trans,trans-2,4-dodecadienal, 2,4-dodecadien-1-al, 2e,4e-2,4-dodecadienal, e,e-2,4-dodecadien-1-al, 2,4-dodecadienal, e,e, unii-vo340rj9lu
CID PubChem 5367530
Nom IUPAC (2E,4E)-dodéca-2,4-diénal
SMILES CCCCCCC\C=C\C=C\C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans,trans-2,4-Dodecadienal
Densité 0.863
Point d’ébullition 130°C (6 mmHg)
Point d’éclair 104°C (219°F)
Notes de pourcentage du dosage reste principalement l’isomère trans, cis
Indice de réfraction 1.51
Quantité 1 g
Beilstein 1708096
Poids de la formule 180.29
Pourcentage de pureté ≥90%