Learn More
trans,trans-2,4-Undécadienal, 90+ %, reste principalement l’isomère trans,cis, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021187
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11445453
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13419.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 30361-29-6 | C11H18O | 166.264 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 30361-29-6
Formule moléculaire C11H18O
Poids moléculaire (g/mol) 166.264
Numéro MDL MFCD00014677
Clé InChI UVIUIIFPIWRILL-XBLVEGMJSA-N
Synonyme 2,4-undecadienal, 2e,4e-undeca-2,4-dienal, undeca-2,4-dien-1-al, trans,trans-2,4-undecadien-1-al, 2,4-undecadienal, 2e,4e, 2,4-trans,trans-undecadienal, unii-7l26s7bw06, 2,4-undecadienal, e,e, trans,trans-2,4-undecadienal, e,e-2,4-undecadien-1-al
CID PubChem 5367531
Nom IUPAC (2E,4E)-undeca-2,4-diénal
SMILES CCCCCCC=CC=CC=O
Specifications
Nom chimique ou matériau trans,trans-2,4-Undecadienal
Densité 0.87
Point d’ébullition 128°C to 129°C (10 mmHg)
Point d’éclair 107°C (225°F)
Notes de pourcentage du dosage Reste principalement l’isomère trans,cis
Indice de réfraction 1.512
Quantité 5 g
Beilstein 1706330
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 166.27
Pourcentage de pureté ≥90%