Learn More
Trans,trans-farnésol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15459009
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15459009
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14348.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-28-5 | C15H26O | 222.37 g/mol
trans,trans-Farnesol is an intermediate used in the biological synthesis of cholesterol from mevalonic acid. It is used in the perfume industry. Further, it is used in the preparation of terpenes such as squalenes, cembranoids and forskolin. It is also used in the synthesis of Cecropia juvenile hormone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans,trans-Farnésol est un intermédiaire utilisé dans la synthèse biologique du cholestérol et est issu de l’acide mévalonique. Il est utilisé dans l’industrie du parfum. De plus, il est utilisé dans la préparation de terpènes tels que les squalènes, les cembranoïdes et la forskoline. Il est également utilisé dans la synthèse de l’hormone juvénile de l’espèce Cecropia.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-28-5
Formule moléculaire C15H26O
Poids moléculaire (g/mol) 222.37
Numéro MDL MFCD00002918
Clé InChI CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Synonyme farnesol, trans,trans-farnesol, e,e-farnesol, trans-farnesol, 2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, 2-trans,6-trans-farnesol, 2e,6e-farnesol, all-trans-farnesol, polyprenol, farnesyl alcohol
CID PubChem 445070
ChEBI CHEBI:16619
Nom IUPAC (2E,6E)-3,7,11-triméthyldodéca-2,6,10-trién-1-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
Spécification
Nom chimique ou matériau trans,trans-Farnesol
Densité 0.886
Point d’ébullition 137°C (3 mmHg)
Point d’éclair 96°C (204°F)
Indice de réfraction 1.49
Quantité 5 g
Beilstein 1723039
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,3937
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Poids de la formule 222.37
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans,trans-Farnesol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3,7,11-trimethyl-2,6,10-Dodecatrien-1-ol